M8070
Monoclonal Anti-phospho MDMX (pTyr55) in Maus hergestellte Antikörper
~2 mg/mL, clone PH-MDMX-55, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HDM4, Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-MGC132766, Anti-MRP1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PH-MDMX-55, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~80 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extract of HEK-293T cells co-transfected with human MDMX and a specific kinase
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr55)
Angaben zum Gen
human ... MDM4(4194)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable