Wichtige Dokumente
M7318
Anti-MBD2a,b (RA-18) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DMTase, Anti-NY-CO-41
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 6-8 μg/mL using NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MBD2(8932)
mouse ... Mbd2(17191)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- for chromatin immunoprecipitation and western blotting
- immunofluorescence
- immunoblotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)