Wichtige Dokumente
M6031
17-Methylstearic acid
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
17-Methyloctadecanoic acid
About This Item
Assay
≥98% (capillary GC)
Form
solid
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-18(2)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-17-19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
YETXGSGCWODRAA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)