Wichtige Dokumente
M5785
Nunc-Immuno™ 96 MicroWell™ Feste Platten
96 well Microwell™ MaxiSorp™ flat bottom plate, pinchbar design, with certificate
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
Größe auswählen
CHF 294.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 294.00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Verpackung
case of 60 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 439454
Platte L × B
128 mm × 86 mm
Größe
96 wells
Oberflächenbereich
2.7 cm2
Gesamtkapazität
400 μL
Maximales Well-Volumen
400 μm
Arbeitsvolumen
350 μL
Eignung
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
Bindungsart
(MaxiSorp surface)
high binding surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Hochstehende Well-Ränder
- Zertifizierte Reproduzierbarkeit der Bindungskapazität
- Alphanumerisches Orientierungssystem
- Passend zu Standardausrüstungen
- Barcodes auf Anfrage erhältlich
Oberflächenbehandlung:
- Oberflächenbehandlung mit PolySorp®; hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen
- Oberflächenbehandlung mit MediSorp™; Oberflächenchemie liegt zwischen der von PolySorp und MaxiSorp; reduziertes Hintergrundsignal bei Serumproben
- Oberflächenbehandlung mit MaxiSorp™; hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen und hydrophoben Domänen
- Oberflächenbehandlung mit MultiSorp™; hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)