Wichtige Dokumente
M5061
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom black wells, high binding surface, sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black polystyrene
flat bottom black wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (F-bottom)
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Greiner 655077
Maximales Volumen
392 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
340 μL
Bindungsart
high binding surface
Sonstige Hinweise
Eignung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)