M4278
Monoclonal Anti-MAP1 antibody produced in mouse
clone HM-1, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-MAP1a
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HM-1, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Mtap1a(17754)
rat ... Map1a(25152)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1