M3949
MST-312
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N,N′-1,3-Phenylenebis-[2,3-dihydroxy-benzamide]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white to light tan
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cccc(C(=O)Nc2cccc(NC(=O)c3cccc(O)c3O)c2)c1O
InChI
1S/C20H16N2O6/c23-15-8-2-6-13(17(15)25)19(27)21-11-4-1-5-12(10-11)22-20(28)14-7-3-9-16(24)18(14)26/h1-10,23-26H,(H,21,27)(H,22,28)
InChIKey
MIQUEZGHEJGPJB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable