Wichtige Dokumente
M3935
Meloxicam sodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide sodium hydrate, Metacam sodium salt hydrate, Mobec sodium salt hydrate, UH-AC 62XX sodium salt hydrate
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
light yellow to dark yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear
Ersteller
Boehringer Ingelheim
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.[Na+].CN1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C([O-])c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2.Na.H2O/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2;;/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
IZBZAOZGNNQKPJ-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Anwendung
- as a cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor in solid Ehrlich tumor[1]
- as an alternative to diclofenac nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) to treat vultures[2]
- as a reference standard in liquid chromatography electrospray ionisation mass spectrometry (LC-ESI/MS)[3]
- to test its effect on prostaglandin (PGE2) production in lipopolysaccharide (LPS)-induced COX-2 protein expression in RAW246.7 cells[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research