Wichtige Dokumente
M3404
(±)-p-Methoxyamphetamin -hydrochlorid
Synonym(e):
PMA -hydrochlorid
About This Item
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
SMILES String
Cl.COc1ccc(CC(C)N)cc1
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?