Merck
M2769
Sigma-Aldrich
N-Methylformamid
Synonym(e):
N-Formylmethylamin
About This Item
Lineare Formel:
HCONHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.07
Beilstein:
1098352
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChIKey
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)