Wichtige Dokumente
M2324
ML-3H2
Synonym(e):
5-Chloro-7-(diethylaminomethyl)quinolin-8-ol, 5-Chloro-7-[(diethylamino)methyl]-8-quinolinol
About This Item
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)Cc1cc(Cl)c2cccnc2c1O
InChI
1S/C14H17ClN2O/c1-3-17(4-2)9-10-8-12(15)11-6-5-7-16-13(11)14(10)18/h5-8,18H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
QDFFXEIFWNNJJU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)