Wichtige Dokumente
M1755
α-D(+)Mannose 1-phosphate sodium salt hydrate
≥98% (TLC), Sigma Grade
Synonym(e):
α-D-Mannopyranosyl phosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant (Phytolacca fructus / pokeweed)
Qualität
Sigma Grade
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D 36 to 45 °, c = 1% (w/v) in water
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Kationenspuren
Na: 14.0-16.0% (anhydrous)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?