Wichtige Dokumente
M1257
2-Mercaptopyridin
Synonym(e):
2-Pyridinthiol, 2-Pyridylmercaptan
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.16
Beilstein:
105787
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChIKey
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?