Merck
M1186
Greiner 96-Well-Mikrotiterplatten, Polypropylen
2.4 mL, conical bottom clear polypropylene wells, non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
colorless polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Greiner 780285
Maximales Volumen
2.42 mL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
2.3 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Multiwellplatten von Greiner Standard-Mikrotiterplattengrundfläche DNAse-/RNAse-frei Pyrogenfrei durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL Geeignet für Anwendungen, die eine erhöhte Chemikalienresistenz oder Wärmestabilität erfordern, z. B. Flüssiglagerung oder Verbindungsbibliotheken beim Wirkstoffscreening.
MASTERBLOCK®, 96W Storage Microplate, -20C storage well maximum volume 2 mL. Total well volume 2.42 mL.
Sonstige Hinweise
96 well conical (V) solid bottom microplate, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; height 44 mm.
Eignung
Microplates are biologically inert, exhibit low binding characteristics, offer a high temperature tolerance (-196 to 121°C/-321 to 250°F), and are resistant to many standard laboratory chemicals. These properties provide optimal conditions for laboratory specimen and compound storage. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Rechtliche Hinweise
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)