Merck
M1032
Sigma-Aldrich
Methacrylsäure-cyclohexylester
>97% (GC)
Synonym(e):
Cyclohexyl-methacrylat
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COOC6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.23
Beilstein:
2045235
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
>97% (GC)
Enthält
0.006% hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
InChIKey
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
181.4 °F
Flammpunkt (°C)
83 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)