Merck
M0626
Sigma-Aldrich
DL-Methionine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2OS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CSCCC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges