M0312
Greiner-CELLSTAR®-96-Well-Platten
flat bottom black polystyrene wells
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Materialien
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom)
Verpackung
case of 32
Hersteller/Markenname
Greiner 655086
Maximales Volumen
392 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
340 μL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für optimale Zellanhaftung behandelte Gewebekultur. Nichtpyrogen durch LAL-Methode auf <0,06 EU/mL.
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Sonstige Hinweise
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, lid with condensation rings, Chimney Style; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Eignung
Black plates minimize background fluorescence. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Rechtliche Hinweise
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?