Merck
M024030
Sigma-Aldrich
ssH-Linker
configured for ABI
Synonym(e):
9,11-Dioxa-2-aza-10-phosphatridecanoic acid, 10-[bis(1-methylethyl)amino]-13-cyano-, 2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]ethyl este
Größe auswählen
0.25 G
CHF 227.00
CHF 227.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.25 G
CHF 227.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H53N4O5P
Molekulargewicht:
676.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
CHF 227.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Kompatibilität
configured for ABI
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
InChIKey
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
This product is covered under US Patent Number 7,491,857
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)