Merck
LIDFA45211-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022653024 (NA)
Eppendorf® 5424703003 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5424 R
for use with 5424
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aerosol-tight QuickLock rotor lid made of aluminum. It is ideal for the FA-45-24-11 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)