The excitation range for this product is 470 nm to 525 nm, and the emission range is 535 nm to 650 nm.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 78.20 |
Über diesen Artikel
CHF 78.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.4-2.6%
mean particle size
2.0 μm
fluorescence
λex ~520 nm; λem ~540 nm
Application
Biochem/physiol Actions
Amine-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as to validate a pharyngeal aspiration technique for exposing the mouse lung to respirable particles.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| composition Solids, 2.4-2.6% | composition Solids, 2.4-2.6% | composition Solids, 2.5% | composition Solids, 2.5% |
| mean particle size 2.0 μm | mean particle size 1.0 μm | mean particle size 0.1 μm | mean particle size 0.5 μm |
| fluorescence λex ~520 nm; λem ~540 nm | fluorescence λex ~520 nm; λem ~540 nm | fluorescence λex ~475 nm; λem ~540 nm | fluorescence λex ~520 nm; λem ~540 nm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent orange
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
The specified output emission is 540nm, which is green. However, the beads are labelled "yellow to orange". When exciting with green I detect fluorescence at 600nm on my spectrometer, which is yellow to orange. Is 540 the actual expected emission? or 600?