L0280
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent blue
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
Größe auswählen
CHF 155.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 155.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Empfohlene Produkte
Form
aqueous suspension
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Solids, 2.5%
Methode(n)
cell based assay: suitable
Mittlere Partikelgröße
2.0 μm
Fluoreszenz
λex ~360 nm; λem ~420 nm
Anwendung(en)
cell analysis
Anwendung
- as inert beads to study the role of autophagy proteins in LC3-associated phagosome (LAP) maturation[1]
- in the culturing of peritoneal cells for phagocytic latex bead assay ex vivo[2]
- in the preparation of LAP stimuli coated beads[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?