Merck
L7020
Sigma-Aldrich
Laevulinsäure Calciumsalz Dihydrat
Synonym(e):
4-Oxo-pentansäure Calciumsalz, Calciumlaevulinat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.16
Beilstein:
3764203
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable