Merck
L5646
Sigma-Aldrich
Trizma®-laurylsulfat
Synonym(e):
TRIS-laurylsulfat, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan-laurylsulfat, Trizma®-dodecylsulfat
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · CH3(CH2)11OSO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
anionic
SMILES String
NC(CO)(CO)CO.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves