Wichtige Dokumente
L5135
L-Leucin-Dehydrogenase aus Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
Synonym(e):
L-Leucine:NAD+ oxidoreductase (deaminating)
Größe auswählen
CHF 863.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 863.00
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥60 units/mg protein
Mol-Gew.
245 kDa
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?