Merck
L4376
Sigma-Aldrich
α-Lobelin -hydrochlorid
~95% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-[6-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl]-1-phenylethanone hydrochloride, (−)-Lobeline hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H27NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.92
Beilstein:
3920196
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL
SMILES String
Cl.CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
Angaben zum Gen
human ... SLC18A2(6571)
Biochem./physiol. Wirkung
Agonist at high-affinity neuronal nicotinic acetylcholine receptors; respiratory stimulant. Inhibits synaptosomal accumulation of dopamine by interaction with the tetrabenazine binding site of the vesicular monoamine transporter (VMAT2). Blocks amphetamine-induced dopamine release.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)