L4268
Lipopolysaccharide aus Klebsiella pneumoniae
purified by phenol extraction
Synonym(e):
LPS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Klebsiella pneumoniae)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
phenol extraction
Verunreinigungen
<3% Protein (Lowry)
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
water: 4.90-5.10 mg/mL, slightly hazy to turbid, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Verwandter Inhalt
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.