L1528
Latex beads, sulfate-modified polystyrene, fluorescent orange
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous suspension
Zusammensetzung
Solids, 2.5%
Methode(n)
cell based assay: suitable
Mittlere Partikelgröße
0.1 μm
Fluoreszenz
λex ~520 nm; λem ~540 nm
Anwendung(en)
cell analysis
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable