Merck
I6009
SAFC
Isovaleryl chloride
Synonym(e):
3-Methylbutyryl chloride
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)