Wichtige Dokumente
I5145
Anti-Interleukin-10 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-IL-10
Größe auswählen
CHF 514.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 514.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
neutralization: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Il10(16153)
Allgemeine Beschreibung
Anti-interleukin-10 antibody is specific for mouse IL-10. The antibody shows less than 5% cross reactivity to recombinant human IL-10.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?