I3631
Isopentylnitrit
Synonym(e):
Isoamylnitrit
About This Item
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup