I3125
3-Indolpropionsäure
crystalline
Synonym(e):
3-(3-Indolyl)-propionsäure, IPA, Skatol-ω-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Farbe
light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
InChIKey
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable