Wichtige Dokumente
I2279
IMID-4F hydrochloride
solid, solubility: >9 mg/mL in H2O, soluble
Synonym(e):
2-[N-(2,6-dichlorophenyl)-N-(4-fluorobenzyl)amino]-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble >9 mg/mL
SMILES String
Cl[H].Fc1cccc(CN(C2=NCCN2)c3c(Cl)cccc3Cl)c1
InChI
1S/C16H14Cl2FN3.ClH/c17-13-5-2-6-14(18)15(13)22(16-20-7-8-21-16)10-11-3-1-4-12(19)9-11;/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,20,21);1H
InChIKey
TWVCONNNZSKLLX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)