Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Für die Verwendung mit Sigma Elastika-Färbungs-Kit HT25A. Färbt Kollagen leuchtend rot und Muskeln und Zytoplasma gelb.
Other Notes
0.05% Säurefuchsin in gesättigter Pikrinsäure-Lösung.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for in vitro diagnostic use | description - | description - | description - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| shelf life Expiry date on the label | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?