HPA007674
Anti-AUP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-Ancient ubiquitous protein 1 precursor
Größe auswählen
CHF 556.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 556.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Immunogene Sequenz
LLWSLFVPFTVYQVRWLRPVHRQLGEANEEFALRVQQLVAKELGQTGTRLTPADKAEHMKRQRHPRLRPQSAQSSFPPSPGPSPDVQLATLAQRVKEVLPHVPLGVIQRDLAKTGCVDLTITNLLEGAVAFMPEDITKGTQSLPT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AUP1(550)
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)