Wichtige Dokumente
H9517
Heparin-disaccharid I-A Natriumsalz
Synonym(e):
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNAc-6S
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine
Assay
≥98%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O[C@@H]2OC(=C[C@H](O)[C@H]2OS([O-])(=O)=O)C([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H21NO17S2.3Na/c1-4(16)15-8-9(18)11(7(29-13(8)21)3-28-33(22,23)24)31-14-10(32-34(25,26)27)5(17)2-6(30-14)12(19)20;;;/h2,5,7-11,13-14,17-18,21H,3H2,1H3,(H,15,16)(H,19,20)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t5-,7+,8+,9+,10+,11+,13?,14-;;;/m0.../s1
InChIKey
WRWNGZNBPYOKPM-NYNVPWSXSA-K
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable