Wichtige Dokumente
H9276
Heparin disaccharide IV-H
≥95%
Synonym(e):
α-ΔUA-[1→4]-GlcN
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C12H19NO10/c13-4(2-14)8(18)10(6(17)3-15)23-12-9(19)5(16)1-7(22-12)11(20)21/h1-2,4-6,8-10,12,15-19H,3,13H2,(H,20,21)
InChIKey
RSCSYLOUHOXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.