Merck
H6042
Sigma-Aldrich
n-Heptanoyl coenzyme A lithium salt
≥95% (HPLC)
Größe auswählen
5 MG
CHF 449.00
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 449.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.51
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)