Merck
H4917
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 3A5 human
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP3A5
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Beschreibung
purified, soluble
Form
liquid
Spezifische Aktivität
12-100 units/mg protein
Mol-Gew.
56998.2 g/mol
Konzentration
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CYP3A5(1577)
Allgemeine Beschreibung
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Einheitendefinition
One unit will convert 1.0 nanomole of testosterone to 6-beta-testosterone per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)