Merck
H2381
Sigma-Aldrich
1,6-Diamino-hexan
Synonym(e):
1,6-Hexandiamin, Hexamethylendiamin
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)6NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
Beilstein:
1098307
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCCCCCN
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)