Wichtige Dokumente
H1916
Anti-HOXC9 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HOX3B, Anti-Homeobox 3B, Anti-Homeobox C9, Anti-Hox-3.2 (MOUSE)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~30 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC9
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells, over expressing human HOXC9
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC9
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOXC8(3224)
mouse ... Hoxc8(15426)
rat ... Hoxc9(368178)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)