Merck
GW21483
Sigma-Aldrich
Anti-PTPRT antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Receptor-type tyrosine-protein phosphatase T
Größe auswählen
50 μG
CHF 275.00
CHF 275.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 275.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 275.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Genway 15-288-21483
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPRT(11122)
Immunogen
Immunogen Sequence: GI # 19743929, sequence 383-484
Recombinant protein tyrosine phosphatase, receptor type, T isoform 2 precursor
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)