Merck
GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
Synonym(e):
IgG HRP Conjugate
Größe auswählen
1 ML
CHF 772.00
CHF 772.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 772.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.76
CHF 772.00
Check Cart for Availability
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva NA9340-1ML
Farbe
Colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
ECL is a trademark of Cytiva
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)