Merck
GE90-1003-47
HiTrap® 5X1ML,Chelating Seph FF
Größe auswählen
GE90-1003-47
CHF 746.00
CHF 746.00
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
GE90-1003-47
CHF 746.00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.56
CHF 746.00
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Hersteller/Markenname
Cytiva
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
3-13
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)