Merck
GE17-5459-01
Capto Butyl
Cytiva 17-5459-01, pack of 25 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
ligand
butyl
Verpackung
pack of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5459-01
Matrix
highly cross-linked agarose
Durchschnittliche Teilgröße
75 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
Arbeitsbereich
3-13
Kapazität
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Useful for the intermediate stages of protein purification, Capto Butyl HIC resin combines high capacity, high flow rate, and low back pressure to reduce process cycle times.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Hinweis zur Analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Capto is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)