GE17-5451-01
Capto™ Phenyl High Sub
Cytiva 17-5451-01, pack of 25 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
phenyl
Verpackung
pack of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5451-01
Matrix
highly cross-linked agarose
Durchschnittliche Teilgröße
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Arbeitsbereich
3-13
Kapazität
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)