Merck
GE17-0810-01
Phenyl-Sepharose CL-4B
Cytiva 17-0810-01, pack of 200 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
ligand
phenyl
Leistungsmerkmale
autoclavable 121°C for 30 min
Verpackung
pack of 200 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0810-01
Matrix
4% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
4-12
Arbeitsbereich
3-12
Kapazität
binding capacity(HSA (Mr 68 000) 15-20 mg/ml drained medium, ß-lactoglobulin (Mr 18 000) 3-5 mg/ml drained medium)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Phenyl-Sepharose CL-4B is a well-proven aromatic medium for hydrofobic interaction chromatography (HIC).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Phenyl immobilized on 4% cross-linked agarose.
  • Aromatic ligand.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol or 0.1 M NaOH)
Hinweis zur Analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)