GE17-0671-01
Mono Q® PC 1.6/5
About This Item
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
725 psi
Bettgröße
1.6 mm × 50 mm
Bettvolumen
0.1 mL
Säule ID
1.6 mm
Matrix
monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads
Aktive Matrixgruppe
ammonium, quaternary phase
Durchschnittliche Teilgröße
10 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
- Maximum resolution is achieved from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles optimally packed in columns coupled with the excellent selectivities of the Q ion exchangers.
- Compatible with ÄKTA® design, FPLC™ System, and other high-performance LC systems.
- MonoBeads are also available as Mono P® for chromatofocusing
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)