GE17-0420-01
Thiopropyl Sepharose™ 6B
Cytiva 17-0420-01, pack of 15 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 15 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0420-01
Matrix
6% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
2-8
Arbeitsbereich
2-8
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
"" - ""
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)