Merck
GE17-0090-01
Sephadex® LH-20
Cytiva 17-0090-01, pack of 100 g
Synonym(e):
Sephadex-Gel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115722
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
autoclavable 20 min at 121°C
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0090-01
Matrix
hydroxypropylated, cross-linked dextran
Partikelgröße
163 μm (in methanol max.)
18-111 μm (dry)
27 μm (In Methanol Min.)
cleaning in place
2-13
Arbeitsbereich
2-13
Allgemeine Beschreibung
Sephadex® LH20 ist ein Flüssigchromatographiemedium für die molekulare Größenbestimmung von Naturprodukten wie Steroiden, Terpenoiden, Lipiden und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. Nützlich zur Herstellung eng verwandter Molekülarten sowohl im analytischen als auch im industriellen Maßstab.
Sephadex® LH-20 wird durch Hydroxypropylierung von Sephadex® G-25, einem perlenförmigen Dextranmedium, hergestellt und wurde speziell für die Gelfiltration von Naturprodukten wie Steroiden, Terpenoiden, Lipiden und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht in organischen Lösungsmitteln entwickelt.
Sephadex® LH-20 ist für die Herstellung eng verwandter Molekülarten sowohl im analytischen als auch im industriellen Maßstab geeignet. Aufgrund seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften kann dieses Medium entweder bei der anfänglichen Aufreinigung vor dem Polieren durch Hochleistungsionenaustausch oder Umkehrphasenchromatographie oder als abschließender Polierschritt z. B. bei der Herstellung von Diastereomeren verwendet werden. Sephadex® LH-20 zeichnet sich aus durch (1) chromatografische Selektivität aufgrund der dualen hydrophilen und lipophilen Natur der Matrix, (2) leicht vorhersagbares Elutionsverhalten auf der Grundlage der chemischen Struktur 1–3, 16 der Probe, (3) chemische und physikalische Robustheit und (4) hervorragende Chargenreproduzierbarkeit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zur Verwendung in polaren organischen Lösungsmitteln und wässrigen Lösungsmittelgemischen
  • Hervorragend geeignet für die Fraktionierung von Lipiden, Hormonen, Vitaminen und anderen kleinen Biomolekülen.
  • Nützlich zur Herstellung eng verwandter Molekülarten sowohl im analytischen als auch im industriellen Maßstab
  • Sephadex® LH-20 wird aus hydroxypropylierten Dextrankügelchen hergestellt, die zur Bildung eines Polysaccharid-Netzwerks vernetzt wurden.
  • Starke chromatographische Selektivität aufgrund der doppelten hydrophilen und lipophilen Natur der Matrix
  • Hervorragende Chargenreproduzierbarkeit
  • Sephadex® LH-20 wird aus hydroxypropylierten Dextrankügelchen hergestellt, die zur Bildung eines Polysaccharid-Netzwerks vernetzt wurden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 25 °C aufbewahren
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt kann unter www.cytiva.com eingesehen werden.
Rechtliche Hinweise
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniil N Olennikov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(10), 19172-19188 (2015-10-28)
Some Gentiana species have been used by the nomadic people of Siberia as bitter teas or appetizers to eliminate digestive disorders (dyspepsia, heartburn, nausea, etc.). We studied the most frequently used gentians: Gentiana algida, G. decumbens, G. macrophylla and G.
Protokolle
Separation using Sephadex LH-20 column for Size Exclusion Chromatography media in polysaccharide network from Cytiva.