Merck
GBL623507
Grace Bio-Labs SecureSeal Hybridisierungskammern
wells, 1, well L × W × depth 60 mm × 22 mL/ft × 0.8 mm, port diam. 1.5 mm
Synonym(e):
microarray chambers for slides, single use silicone-gasketed chamber
Größe auswählen
50 EA
CHF 304.00
CHF 304.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
CHF 304.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122600
NACRES:
NB.22
CHF 304.00
Check Cart for Availability
Materialien
clear polycarbonate backing (0.25mm thickness)
red silicon chamber
Leistungsmerkmale
wells 1
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Grace Bio-Labs 623507
Trägermaterialstärke
0.25 mm
Außenmaß L × B
65 mm × 25 mm
Öffnungsdurchm.
1.5 mm
Well L × B × Tiefe
60 mm × 22 mL/ft × 0.8 mm
Wells
1
Allgemeine Beschreibung
SecureSeal Hybridisierungskammern sind dünne, mit Silikondichtungen versehene Kammern. Sie bieten eine optimale Flächen-zu-Volumen-Flüssigkeitsdynamik für Hybridisierungsassays bei großen und mehrfachen Proben und Microarrays auf Glas- oder fimbeschichteten Objektträgern Diese mit Klebeflächen versehenen Kammern sind für dein einmaligen Gebrauch für sehr niedrigvolumige Inkubationen bestimmt und eignen sich ideal für autoradiographische, fluoreszente oder chemiluminiszente Endpunkt-Anwendungen, bei denen kleine, geschlossene Flüssigkeitsvolumen erforderlich sind. SecureSeal Adhesive ist ein doppelseitiges Klebeband mit einer Silikonklebstofffläche auf einer Seite (mit einer transparenten PET-Folie bedeckt) und einer Acrylklebstofffläche auf der anderen Seite (mit einer Papierfolie bedeckt).
Die SecureSeal Kammern bilden eine abnehmbare, mit Haftflächen befestigte Einfassung für die Isolierung der auf Mikroskop-Glasobjektträgern fixierten Proben. Die Kammern minimieren Reibungen, unterstützen das Mischen der Reagenzien und ermöglichen eine einheitliche Hybridisierung. Die versiegelbaren Zugangsöffnungen in der Kammeroberfläche ermöglichen ein leichtes Hinzufügen oder Herausnehmen der Reaktanten. Die SecureSeal Klebeflächen ermöglichen eine sekundenschnelle Befestigung der Kammern auf Glas und lassen sich auch nach einer Erwärmung sauber und leicht wieder entfernen. Die Adhesive Seal Tabs sind selbstklebende Dichtungsstreifen und sorgen für eine auslaufsichere und temperaturbeständige Kammer. Jede Packung enthält bebilderte Gebrauchsanweiungen und 120 selbstklebende Dichtungsstreifen. Zusätzliche Dichtungsstreifen können separat bestellt werden, GBL629200). Press-Fit-Schlauchkonnektoren bieten eine kostengünstige und einfache Methode für den Anschluss der SecureSeal Hybridisierungskammern an Pumpen und anderen Geräten für den Flüssigkeitsaustausch.
Hinweis: Wenn Sie Cy5 der direkt markierten Alexa Fluor 647-DNA-Sonden verwenden, sollten Sie die „fluoreszenzfreundlichen“ Kammern in Erwägung ziehen
Anwendung
In-situ-Hybridisierung
Protein- und DNA-Microarrays
Immunzytochemie
DNA-Amplifikation
Neurophysiologie
Reaktionskinetik
Rasches Mikrofluidik-Prototyping
Nukleinsäure-programmierbare Protein-Arrays
Fluoreszenzresonanz-Energietransfer (FRET)
Einzelmolekül-Fluoreszenzmikroskopie
Rechtliche Hinweise
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)